Learn More
Invitrogen™ DRAQ7™ Dye
La tinción DRAQ7 es un tinte fluorescente de ADN brillante y fácil de usar que se utiliza para excluir células no viables por citometría de flujo.
145.00€ - 370.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
---|---|
Tipo de producto | Tinte |
Código de producto | Marca | Cantidad | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16327895
|
Invitrogen™
D15106 |
200 ensayos | Almacenar a temperatura ambiente. |
370.00€
paquete de 200 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16317895
|
Invitrogen™
D15105 |
50 ensayos | Almacenar a temperatura ambiente. |
145.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Este tinte tiene una excitación máxima de 599/644 nm y una emisión máxima de 678/697 nm.
• Estable a temperatura ambiente
• Tinción rápida de células muertas sin pasos de lavado
• Sin excitación UV ni superposición espectral de emisión con PE
La tinción DRAQ7 es un tinte impermeable a la membrana que tiñe rápidamente el ADN bicatenario (ADNdc) de células muertas o permeables. Las longitudes de onda de 488 a 647 nm pueden excitar este tinte, aunque se excita óptimamente con líneas láser rojas. Su emisión máxima es de 697 nm cuando está intercalada con ADNd.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Tinte |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.