Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa DreamTaq™ Hot Start
La ADN polimerasa es el producto de elección para la amplificación sólida y uniforme con pasos de optimización mínimos
Marca: Thermo Scientific™ EP1702
241.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24357" para aplicar la oferta.
Includes: ADN polimerasa DreamTaq Hot Start; tampón DreamTaq 10X
Descripción
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, available in colorless and green formats, is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that enables higher PCR specificity, sensitivity, and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases.
La ADN polimerasa Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start es una ADN polimerasa Taq de inicio en caliente mejorada que garantiza una mayor especificidad, sensibilidad y rendimiento de la PCR en comparación con las ADN polimerasas Taq de inicio en caliente convencionales. La ADN polimerasa DreamTaq Hot Start utiliza la inhibición a base de anticuerpos de la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente, lo que evita la amplificación de productos no específicos antes del paso de amplificación.Mejores resultados de reacción:
- Mayor rendimiento de los amplicones objetivo a partir de pequeñas cantidades de molde.
- Mayor especificidad de reacción gracias a la fiable tecnología de inicio en caliente.
- Amplia gama de longitudes de amplicones; amplificación rutinaria de fragmentos de ADN genómico de hasta 6 kb.
- Preparación de la reacción a temperatura ambiente
- Optimización minimizada de la concentración de Mg2+ y de las temperaturas de hibridación del primer gracias al tampón de reacción optimizado.
Fidelidad (comparado con Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C
Especificaciones
Contiene: • 100 μl de ADN polimerasa DreamTaq Hot Start (5 U/μl) • 2 × 1,25 ml de tampón DreamTaq 10X (incluye 20 mM de MgCl2) Almacenar entre -5 y -30 °C. |
|
ADN polimerasa DreamTaq | |
500 U | |
Hot-start PCR | |
Inicio en caliente integrado | |
Componentes separados |
Bajo | |
Estándar | |
Hielo húmedo o seco | |
5 U/μL | |
3'-A | |
Colorless |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2832901 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | EP1702 |
2864908 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | EP1702 |
2902495 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | EP1702 |
2902537 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | EP1702 |
2965901 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | EP1702 |