Learn More
Applied Biosystems™ dRhodamine Dye Terminator Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
The dRhodamine Terminator Cycle Sequencing Kit provides optimized dRhodamine dideoxy terminator chemistries for decreased background noise in a wide array sequencing applications.
Marca:  Applied Biosystems™ 403045
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15879736
  • 14950.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Includes: Cada kit contiene una mezcla de reacción preparada para terminador de dRhodamine, un cebador M13 (-21), ADN de control pGEM y un manual del usuario.
Descripción
Descripción
  • Aumente la relación señal-ruido
  • Simplifique los flujos de trabajo con productos químicos fáciles de limpiar
  • Consiga una química optimizada para plantillas de secuenciación con homopolímeros (AA, TT, etc.)
  • Obtenga una señal limpia, patrones de picos uniformes y cambios de movilidad mínimos con terminadores de tinte mejorados
  • Reduzca la superposición de espectro con espectros de emisión de tinte estrechos
Especificaciones
Especificaciones
Cada kit contiene una mezcla de reacción preparada para terminador de dRhodamine, un cebador M13 (-21), ADN de control pGEM y un manual del usuario. Hay suficientes reactivos para 1000 reacciones. Almacenar el kit entre - 15 y - 25 °C y evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Placa de 96 pocillos, tiras de 8 pocillos
Secuenciación estándar
Kit de secuenciación
ADN monocatenario, ADN plasmídico (≤15Kb), amplíconos de PCR
Kit de secuenciación de ciclo de reacción preparado para terminador dRhodamine, 1000 rxns, tiras de 8 pocillos, placa de 96 pocillos, para analizador genético 310, analizador genético 3130
Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, ABI PRISM™ 377, GeneAmp 2700, GeneAmp 9600, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, analizador genético 3130
1000
Secuenciación por terminador de colorante fluorescente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.