Learn More
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater Código de producto.: 11593789
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater
Código de producto. 11593789
Ambiente hasta 100 °C, 2, Digital, RS-232; 200 °C
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambient +5° to 100°C
Ambiente +5 °C a 100 °C
Ambiente +5 °C a 200 °C
Ambiente hasta 100 °C
de 200 °C
N.º de bloques:
2
3
Tipo de controlador:
Digital
Digital, RS-232; 200 °C
Digital, Twin Control, 100°C
Código de producto. 11593789
Marca: Cole-Parmer™ 9996578
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija un calentador y, a continuación, los bloques que se adapten a sus necesidades de aplicación.
  • Calentadores de precisión con excelente precisión de temperatura
  • La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
  • Tome menos espacio de almacenamiento—peso ligero y la superficie plana-superior permite unidades que se apilarán cuando no se utilicen
  • Conecte el calentador al ordenador mediante una conexión RS-232
  • Funcionamiento del VAC 230
Especificaciones
Tipo de controlador Digital, RS-232; 200 °C
Admite Sample Tubes and Plates
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 100 °C
Tipo Calentador Dri Block™
N.º de bloques 2
Tensión 240 V
Título del producto
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater >