Learn More
Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Descripción
- HDPE
- Drop dispenser and separate screw cap
- Closure included
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10 mL |
Incluye | Drop dispenser and separate screw cap |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 50 mm |
Diámetro (métrico) | 24 mm |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
30Hours
1Minutes
0Seconds
5 -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
1Minutes
0Seconds
5
Título del producto
Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido