missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Embudo de goteo con compensación de presión
Utilice este embudo para añadir lentamente reactivos sensibles al aire en un entorno sellado. El embudo de goteo Witeg™ con compensación de presión facilita la adición de reactivos en forma de gota.
Marca: Witeg™ 1 895 007
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compensación de la presión.
- Graduada.
- Paquete: 2 unidades.
Especificaciones
500 ml | |
Compensación de la presión | |
Boquilla de goteo. | |
ST 29/32 |
Vidrio | |
Sí | |
2 ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Witeg™ Embudo de goteo con compensación de presión >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido