Learn More
Witeg™ Dropping Funnel with Pressure Equalization
Use this funnel to slowly add air-sensitive reagents in a sealed environment. Witeg™ Dropping Funnel with Pressure Equalization facilitates the drop-wise addition of reagents.
296.00€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Descripción | Compensación de la presión |
Graduado | Sí |
Graduaciones | 2 ml |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Llaves de paso | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Llaves de paso | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11803881
|
Witeg™
1 895 007 |
500 ml | 2 ml | ST 29/32 |
296.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Pressure equalizing.
- Graduated.
- Pack: 2 pieces.
Especificaciones
Vidrio | |
Compensación de la presión | |
Sí | |
2 ml |