missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Sponge
Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces.
539.00€ - 646.00€
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17970155
|
LABPLAS
KSS-61800 |
None |
539.00€
paquete de 400 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17950155
|
LABPLAS
KSS-61805 |
Gloves |
646.00€
paquete de 400 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- SANI-SPONGE
- Dry sponge
- Dimensions: 114 x 229 mm
- Holds: 450 mL
Especificaciones
Hygiene Sponge Sampling Kit |