Learn More
Welch Ilmvac™ Kit de servicio de bomba seca
Service and Maintenance Kits comprised of replacement seals and wearable parts for various models of diaphragm pumps.
126.00€ - 396.00€
Especificaciones
Incluye | Diafragma, válvulas y juntas tóricas. |
---|---|
Cantidad | 1/Paq. |
Tipo | Kit de servicio |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13191984
|
Welch Ilmvac™
402008 |
Modelos de bomba MP / MPC 101 Z, 201 E |
205.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10245242
|
Welch Ilmvac™
402041 |
Modelos de bomba MP / MPC 301 Z, 601 E, 301 Z |
206.02€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10090972
|
Welch Ilmvac™
402042 |
Modelos de bomba MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V |
396.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10328687
|
Welch Ilmvac™
402031 |
Modelos de bomba MP / MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V |
126.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Available for a range of diaphragm vacuum pump models
- Provided individually
Especificaciones
Diafragma, válvulas y juntas tóricas. | |
1/Paq. | |
Kit de servicio |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Welch Ilmvac™ Kit de servicio de bomba seca