Learn More
Nabertherm™ Drying oven
With their maximum working temperature of up to 300 °C and air circulation, the ovens achieve a perfect temperature uniformity which is much better than in ovens of most competitors. They can be used for various applications such as e.g. drying, sterilizing or warm storing.
Marca:  Nabertherm™ TR-122BN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15531122
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • TMAX: 300 °C
Especificaciones
Especificaciones
B410
300 °C
2
900 × 610 × 860 mm
120 l
7
650 × 390 × 500 mm