Learn More
Nabertherm™ Drying oven
With their maximum working temperature of up to 300 °C and air circulation, the ovens achieve a perfect temperature uniformity which is much better than in ovens of most competitors. They can be used for various applications such as e.g. drying, sterilizing or warm storing.
Marca:  Nabertherm™ TR-452RN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15581122
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • TMAX: 300 °C
Especificaciones
Especificaciones
R7
300 °C
3
1000 × 780 × 1470 mm
450 l
15
750 × 550 × 1100 mm