Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de secado
Excellent for protecting reactions against moisture while equalizing pressure. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Drying Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05337004
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10189600
  • 25.28€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubo doblado en un ángulo de 75°
  • Disponibles con conos de diversos tamaños
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Doblado
Tubo de secado
NS 29/32