Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de secado
Excellent for protecting reactions against moisture while equalizing pressure. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Drying Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
19.24€ - 25.28€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10007730
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05337001 |
NS 14/23 |
19.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10189600
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05337004 |
NS 29/32 |
25.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10366261
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05337002 |
NS 19/26 |
25.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Tube bent at a 75° angle
- Available in a range of cone sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Spécification
Drying Tube | |
Doblado |