Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de secado
Excellent for protecting reactions against moisture while equalizing pressure. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Drying Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05337002
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Tubo doblado en un ángulo de 75°
- Disponibles con conos de diversos tamaños
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Doblado | |
Drying Tube | |
NS 19/26 |