Learn More
dsRNA Antibody (1D3), Alexa Fluor™ 750 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20110AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Especificaciones
dsRNA | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 750 | |
Double-stranded RNA | |
RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
1D3 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
All species | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 8
Título del producto
dsRNA Antibody (1D3), Alexa Fluor™ 750 , Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 750
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido