Learn More
KGW Isotherm™ DSS Stainless Steel Dewar Flasks
Marca:  KGW Isotherm™ 2104
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10228511
  • 713.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La tapa se vende por separado; consulte las tapas KGW Isotherm (10545082).
Especificaciones
Especificaciones
Se usa para almacenar y transportar nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
3000 ml
Acero inoxidable DSS
190 mm
184 mm
Certificados
Ver productos accesorios