Learn More
KGW Isotherm™ DSS Stainless Steel Dewar Flasks
401.00€ - 713.00€
Especificaciones
Material Acero inoxidable DSS
Para utilizar con (aplicación) Se usa para almacenar y transportar nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10722023
Ver productos accesorios Ver documentos
KGW Isotherm™
2101
1000 ml 225 mm
401.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10065171
Ver productos accesorios Ver documentos
KGW Isotherm™
2102
1000 ml 178 mm
429.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10594502
Ver productos accesorios Ver documentos
KGW Isotherm™
2103
2000 ml 305 mm
490.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10228511
Ver productos accesorios Ver documentos
KGW Isotherm™
2104
3000 ml 190 mm
713.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conviene para gaz liquefacto o líquido caliente
• Tapa de poliuretano recubierto de acero inoxidable en opción
• Asa de transporte o asa y puñado
• Dewar con asa
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable DSS
Se usa para almacenar y transportar nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes