Learn More
Macherey-Nagel™ Recarga de papel de pH Duotest™
Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Refills give the user the best possible accuracy in pH measurement.
Marca:  Macherey-Nagel™ 90313
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10004700
  • 34.45€ / paquete de 3
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Proporciona resultados rápidos y fiables
  • Disponible para distintas graduaciones de pH
  • Muestra dos colores diferentes para cada valor de pH en intervalos de unidad de pH de 0,3 a 1
  • Permite una lectura más precisa y una buena estimación de los valores intermedios
Especificaciones
Especificaciones
Desde 3,5 hasta 6,8
Recarga
3/Paq.
Papel de pH
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ Recarga de papel de pH Duotest™ > Intervalo de pH: Desde 3,5 hasta 6,8