Learn More
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH Paper Refill
Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Refills give the user the best possible accuracy in pH measurement.
Marca: Macherey-Nagel™ 90311
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Proporciona resultados rápidos y fiables
- Disponible para distintas graduaciones de pH
- Muestra dos colores diferentes para cada valor de pH en intervalos de unidad de pH de 0,3 a 1
- Permite una lectura más precisa y una buena estimación de los valores intermedios
Especificaciones
Desde 1 hasta 12 | |
Recarga | |
Paquete de 3 | |
Papel de pH |