Learn More
Macherey-Nagel™ Rollo de papel de pH Duotest™
Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls give the user the best possible accuracy in pH measurement.
16.20€ - 17.52€
Especificaciones
Formato | Rollo |
---|---|
Tipo | Papel de pH |
Longitud (métrico) | 5 m |
Anchura (métrico) | 10 mm |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10084880
|
Macherey-Nagel™
90302 |
Desde 1 hasta 4,3 | 1,0, 1,3, 1,6, 1,9, 2,2, 2,5, 2,8, 3,1, 3,4, 3,7, 4,0, 4,3 |
17.52€
5 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10320771
|
Macherey-Nagel™
90303 |
Desde 3,5 hasta 6,8 | 3,5, 3,8, 4,1, 4,4, 4,7, 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8 |
16.25€
5 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10291991
|
Macherey-Nagel™
90304 |
De 5 a 8 | 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8, 7,1, 7,4, 7,7, 8,0 |
16.95€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10360151
|
Macherey-Nagel™
90305 |
Desde 7 hasta 10 | 7,0, 7,3, 7,6, 7,9, 8,2, 8,5, 8,8, 9,1, 9,4, 9,7, 10,0 |
16.20€
5 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10094880
|
Macherey-Nagel™
90306 |
Desde 9,5 hasta 14 | 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 13,5, 14,0 |
16.20€
5 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dispone de dos zonas indicadoras para obtener lecturas más precisas.Los rollos de papel de pH Macherey Nagel™ Duotest™ ofrecen al usuario lecturas con la mejor precisión posible en la medición del pH.
- Proporciona resultados rápidos y fiables
- Disponible para distintas graduaciones de pH
- Muestra dos colores diferentes para cada valor de pH en intervalos de unidad de pH de 0,3 a 1
- Permite una lectura más precisa y una buena estimación de los valores intermedios
Especificaciones
Rollo | |
Papel de pH | |
5 m | |
10 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Rollo de papel de pH Duotest™