Learn More
Macherey-Nagel™ Rollo de papel de pH Duotest™
Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls give the user the best possible accuracy in pH measurement.
Marca: Macherey-Nagel™ 90303
Description
Dispone de dos zonas indicadoras para obtener lecturas más precisas.Los rollos de papel de pH Macherey Nagel™ Duotest™ ofrecen al usuario lecturas con la mejor precisión posible en la medición del pH.
- Proporciona resultados rápidos y fiables
- Disponible para distintas graduaciones de pH
- Muestra dos colores diferentes para cada valor de pH en intervalos de unidad de pH de 0,3 a 1
- Permite una lectura más precisa y una buena estimación de los valores intermedios
Specifications
Desde 3,5 hasta 6,8 | |
3,5, 3,8, 4,1, 4,4, 4,7, 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8 | |
Papel de pH | |
10 mm |
Rollo | |
5/Paq. | |
5 m |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Accesorios y servicios
-
Macherey-Nagel™ Recarga de papel de pH Duotest™ X3 REFILL 5M DUOTEST 3,5-6,8 PH . Código de producto: 10004700
34.45€ / paquete de 3
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.