Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana Durac™ de gravedad específica/densidad relativa (g/cm3): para líquidos más densos que el agua
Disponible en una variedad de modelos que miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua en varios rangos.
Marca:  H-B Instrument™ B61801-7300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17440254
  • 58.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Disponible en una variedad de modelos que miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua en varios rangos.
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura:15 °C
Aplicaciones:
Se utiliza comúnmente en sectores tales como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración, entre muchos más.
Certificaciones:
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA (Cert 2448.01); reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Almacenamiento:
Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Especificaciones
±0,002
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA (Cert 2448.01); reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
Desde 1,200 hasta 1,420
0.002
300 mm
Para líquidos más pesados que el agua