Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana Durac™ de gravedad específica/densidad relativa (g/cm3): para líquidos más densos que el agua
Disponible en una variedad de modelos que miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua en varios rangos.
47.10€ - 58.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA (Cert 2448.01); reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas. |
Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos más pesados que el agua |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Exactitud | Incrementos | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Exactitud | Incrementos | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17430254
|
H-B Instrument™
B61801-7200 |
Desde 1,000 hasta 1,220 | ±0,002 | 0.002 | 300 mm |
49.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17420254
|
H-B Instrument™
B61801-4800 |
Desde 1,000 hasta 1,250 | ±0,005 | 0.005 | 165 mm |
47.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17440254
|
H-B Instrument™
B61801-7300 |
Desde 1,200 hasta 1,420 | ±0,002 | 0.002 | 300 mm |
58.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17450254
|
H-B Instrument™
B61801-7700 |
Desde 1,000 hasta 2,000 | ±0,01 | 0,01 | 300 mm |
58.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Disponible en una variedad de modelos que miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua en varios rangos.
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura:15 °C
Se utiliza comúnmente en sectores tales como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración, entre muchos más.
Certificaciones:
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA (Cert 2448.01); reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Almacenamiento:
Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA (Cert 2448.01); reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. | |
Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas. | |
Para líquidos más pesados que el agua |