Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador, con esmerilado normalizado
La pieza de transición conecta dos componentes de vidrio con diferentes uniones de vidrio esmerilado normalizado. El adaptador reductor permite la conexión de una hembra más grande a un macho más pequeño.
Marca:  DWK Life Sciences 241143203
Detalles adicionales : Peso : 0.02600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10029840
  • 32.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los adaptadores de transición o reductores son componentes de vidrio con dos juntas esmeriladas estándar de diferentes tamaños. Con la ayuda de estos adaptadores, los componentes de vidrio con diferentes juntas esmeriladas estándar se pueden conectar entre sí.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Conexión de dos componentes de vidrio
Reducción, tamaño no DIN
Toma NS 24/29, cono NS 14/23