Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador, con esmerilado normalizado
La pieza de transición conecta dos componentes de vidrio con diferentes uniones de vidrio esmerilado normalizado. El adaptador reductor permite la conexión de una hembra más grande a un macho más pequeño.
19.70€ - 32.30€
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10788251
|
DWK Life Sciences
241142404 |
Expansión | Toma NS 14/23, cono NS 29/32 |
22.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10499722
|
DWK Life Sciences
241142301 |
Expansión, tamaño no DIN | Toma NS 14/23, cono NS 24/29 |
22.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10171401
|
DWK Life Sciences
241142901 |
Expansión | Toma NS 19/26, cono NS 29/32 |
21.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10029840
|
DWK Life Sciences
241143203 |
Reducción, tamaño no DIN | Toma NS 24/29, cono NS 14/23 |
32.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10622452
|
DWK Life Sciences
241143606 |
Expansión, tamaño no DIN | Toma NS 24/29, cono NS 29/32 |
19.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10314961
|
DWK Life Sciences
241144208 |
menos | Toma NS 29/32, cono NS 14/23 |
27.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10182021
|
DWK Life Sciences
241142207 |
Expansión | Toma NS 14/23, cono NS 19/26 |
21.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10622642
|
DWK Life Sciences
241144302 |
menos | Toma NS 29/32, cono NS 19/26 |
29.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10757101
|
DWK Life Sciences
241142601 |
menos | Toma NS 19/26, cono NS 14/23 |
30.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10203601
|
DWK Life Sciences
241142807 |
Expansión, tamaño no DIN | Toma NS 19/26, cono NS 24/29 |
21.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10039840
|
DWK Life Sciences
241143306 |
Reducción, tamaño no DIN | Toma NS 24/29, cono NS 19/26 |
28.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10151451
|
DWK Life Sciences
241144405 |
Reducción, tamaño no DIN | Toma NS 29/32, cono NS 24/29 |
29.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las piezas de transición o adaptadores reductores son componentes de vidrio con dos uniones esmeriladas normalizadas de diferentes tamaños. Con la ayuda de estas piezas de transición se pueden conectar componentes de vidrio con diferentes uniones de vidrio esmerilado normalizado. Las piezas de transición están disponibles en diferentes diseños. El adaptador reductor permite la conexión de una hembra más grande a un macho más pequeño, mientras que el adaptador ampliador permite la conexión de una hembra más pequeña a un macho más grande.- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
Especificaciones
1 unidad |