Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask with Hollow NS Glass Stopper
Conical, flat-bottomed flask well suited to mixing by swirling. Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask with Hollow NS Glass Stopper is constructed of durable Duran™ borosilicate 3.3 glass.
Marca:  Karl Hecht™ 41918020
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10043631
  • 28.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Durable Duran™ borosilicate 3.3 glass.
  • Graduated.
  • Reinforced ground neck marked with standard ground size.
  • Hollow NS glass stopper.
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio
Borosilicate Glass (3.3)
Sí
NS 19/26
100 mL
NS 19/26
Tapón NS