Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask with Hollow NS Glass Stopper
Conical, flat-bottomed flask well suited to mixing by swirling. Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask with Hollow NS Glass Stopper is constructed of durable Duran™ borosilicate 3.3 glass.
25.00€ - 38.00€
Especificaciones
Material del cierre | Vidrio |
---|---|
Graduated | Sí |
Tipo de tapón | Tapón NS |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10778652
|
Karl Hecht™
41918018 |
100 mL | NS 19/26 | Borosilicate Glass, Duran Glass |
31.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10339061
|
Karl Hecht™
41918030 |
250 mL | NS 29/32 | Borosilicate Glass, Duran Glass |
32.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10399441
|
Karl Hecht™
41918012 |
50 mL | NS 29/32 | Borosilicate Glass (3.3) |
26.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10043631
|
Karl Hecht™
41918020 |
100 mL | NS 19/26 | Borosilicate Glass (3.3) |
28.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10728662
|
Karl Hecht™
41918042 |
500 mL | NS 29/32 | Borosilicate Glass (3.3) |
38.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10207481
|
Karl Hecht™
41918006 |
25 mL | NS 14/23 |
25.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Durable Duran™ borosilicate 3.3 glass.
- Graduated.
- Reinforced ground neck marked with standard ground size.
- Hollow NS glass stopper.
Especificaciones
Vidrio | |
Sí | |
Tapón NS |