Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo Büchner, Embudo tamizador con placa ranurada
Los embudos Büchner son cilindros con una placa filtrante de poros grandes integrada.
Marca: DWK Life Sciences 213413409
136.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.24480kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno de laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se necesitan filtros que se seleccionan de acuerdo con la aplicación en lo que respecta al tamaño y la porosidad. Los embudos Buechner son cilindros con una placa de tamiz de poro grande integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es apto para filtración gruesa. Los embudos Buechner también se pueden utilizar en la filtración en vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- El soporte para tamiz ranurado sirve como soporte para filtros de membrana y papel.
- De vidrio DURAN™ con su excelente resistencia química y térmica
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
90 mm | |
Boro 3,3 | |
Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración a presión reducida; filtración | |
1 unidad |
220 ml | |
Sí | |
73 mm |