Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo Büchner, Embudo tamizador con placa ranurada
Los embudos Büchner son cilindros con una placa filtrante de poros grandes integrada.
90.90€ - 228.00€
Especificaciones
Material | Boro 3,3 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración a presión reducida; filtración |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10098540
|
DWK Life Sciences
213414405 |
500 ml |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10028570
|
DWK Life Sciences
213415401 |
1000 ml |
228.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10373861
|
DWK Life Sciences
213412807 |
125 ml |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10363911
|
DWK Life Sciences
213413409 |
220 ml |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10272021
|
DWK Life Sciences
213412207 |
70 ml |
90.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el ámbito de los laboratorios es la filtración, que sirve para separar o purificar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros, que se seleccionan según la aplicación en términos de tamaño y porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa filtrante de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, sólo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.- El embudo tamizador con placa ranurada sirve como soporte para los filtros de membrana y de papel
- Fabricado en vidrio DURAN™, con sus acreditadas características, como son la resistencia química y la resistencia al choque térmico
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Boro 3,3 | |
Sí | |
Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración a presión reducida; filtración | |
1 unidad |