Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo Büchner, Embudo tamizador con placa ranurada
Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada.
Marca: DWK Life Sciences 213412807
101.65 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- El soporte para tamiz ranurado sirve como soporte para filtros de membrana y papel.
- De vidrio DURAN™ con su excelente resistencia química y térmica
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
72 mm | |
Boro 3.3 | |
Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración gruesa (sin papel de filtro adicional); filtración a presión reducida; filtración | |
1 unidad |
125 ml | |
Sí | |
60 mm |