Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo para centrífuga, con fondo redondo
Los tubos para centrífuga se utilizan en la centrifugación, en la cual se produce una separación de la mezcla de sustancias debido a la densidad de los componentes individuales.
Marca: DWK Life Sciences 216012403
Descripción
Uno de los métodos más básicos e importantes en la ingeniería de procesos es la separación de mezclas de sustancias. Este método de trabajo incluye la centrifugación, que aprovecha el concepto de inercia de masa. Para separar las sustancias de una mezcla, esta se debe introduce en tubos para centrífuga que luego se colocan en una centrífuga y se hacen girar. Gracias a la alta velocidad de rotación a la que se someten, las partículas más pesadas se expulsan más rápido y lejos que las más ligeras. Esto da como resultado una separación basada en la masa o densidad de los componentes individuales del material.
- Muy resistente a la carga mecánica
- Con un fondo redondo que permite la sedimentación/separación de los sólidos en una superficie más grande
Especificaciones
80 ml | |
Centrifugación; separación de diferentes partículas debido a las diferentes inercias de cada masa (densidad); separación de materiales por uso de fuerza centrífuga | |
Esterilizable en autoclave | |
Sin tamaño DIN |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
10/paq. | |
40 mm |