Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo para centrífuga, con fondo redondo
Los tubos para centrífuga se utilizan en la centrifugación, en la cual se produce una separación de la mezcla de sustancias debido a la densidad de los componentes individuales.
75.75€ - 309.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
---|---|
Para utilizar con | Centrifugación; separación de diferentes partículas debido a las diferentes inercias de cada masa (densidad); separación de materiales por uso de fuerza centrífuga |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11800960
|
DWK Life Sciences
216012403 |
80 ml | 40 mm |
179.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11810960
|
DWK Life Sciences
216012609 |
80 ml | 44 mm |
214.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11820960
|
DWK Life Sciences
216013605 |
250 ml | 56 mm |
309.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11786908
|
DWK Life Sciences
216011707 |
50 ml | 34 mm |
140.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11706958
|
DWK Life Sciences
216011004 |
6 ml | 12 mm |
256.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11880560
|
DWK Life Sciences
216011107 |
12 ml | 16 mm |
259.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11716958
|
DWK Life Sciences
216011407 |
25 ml | 24 mm |
75.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Uno de los métodos básicos de procedimiento técnico más importante es la separación de mezcla de sustancias. Este método de trabajo incluye, entre otros, la centrifugación, que explota el concepto de inercia de masas. Una mezcla de sustancias a separar se introduce en tubos para centrífuga, se coloca en una centrífuga y se pone en rotación. Debido a la alta velocidad de rotación, las partículas pesadas son desplazadas hacia el extremo del tubo con mayor rapidez y radio que las partículas más ligeras. De este modo se consigue una separación de sustancias debido a la masa o densidad de los componentes individuales.- Muy resistente al estrés mecánico
- El fondo redondo permite la sedimentación/separación de sólidos en una superficie más grande
Especificaciones
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Centrifugación; separación de diferentes partículas debido a las diferentes inercias de cada masa (densidad); separación de materiales por uso de fuerza centrífuga | |
Esterilizable en autoclave |