Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes with Blue Graduations and Lateral Stopcock with PTFE spindle
Excelente para titulación sensible de cantidades de soluciones químicas en el laboratorio
Marca: Hirschmann™ 344037560
Descripción
- Aparatos de titulación
- Sedimento
- Clase AS, DURAN™
- Graduaciones en azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
- Tiras Schellbach para mejorar la legibilidad
Especificaciones
Lateral Stopcock | |
500 mm | |
0.1 mL | |
No bottle | |
Lateral | |
±0.05 mL | |
Clase AS |
50 mL | |
DURAN | |
Scale length 500 mm | |
Azul | |
PTFE | |
Automatic Titrating Buret | |
DIN EN ISO 385 |