Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes White Graduations
Excelente para titulación sensible de cantidades de soluciones químicas en el laboratorio
Marca: Hirschmann™ 355037560
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pellet
- With white graduation
- Amber glass
- Acc. to DIN EN ISO 385
Especificaciones
Marrón | |
500 mm | |
0.1 mL | |
Blanco | |
PTFE | |
Automatic Titrating Buret | |
DIN EN ISO 385 |
50 mL | |
Glass | |
No bottle | |
Lateral | |
±0.05 mL | |
Clase AS |