Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class AS Automatic Burettes White Graduations
Excelente para titulación sensible de cantidades de soluciones químicas en el laboratorio
439.00€
Especificaciones
Color | Marrón |
---|---|
Longitud (métrico) | 500 mm |
Material | Glass |
Báscula | Blanco |
Llaves de paso | Lateral |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10009690
|
Hirschmann™
355036060 |
10 mL | No bottle |
439.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10788421
|
Hirschmann™
355037060 |
25 mL | No bottle |
439.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10438942
|
Hirschmann™
355037560 |
50 mL | No bottle |
439.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Pellet
- With white graduation
- Amber glass
- Acc. to DIN EN ISO 385
Especificaciones
Marrón | |
Glass | |
Lateral | |
Automatic Titrating Buret | |
DIN EN ISO 385 |
500 mm | |
Blanco | |
PTFE | |
Clase AS |