Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo secador, acodado, con macho esmerilado normalizado
El tubo secador, llenado con un desecante, protege la mezcla de reacción en un matraz ante la humedad.
Marca:  DWK Life Sciences 242620703
27.31 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10203221
  • 30.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El tubo de secado suele ser un tubo de vidrio en ángulo con una junta esmerilada estándar en un extremo El otro extremo está abierto. Para llenar el tubo de secado, se rellena primero con un poco de lana de algodón, a continuación se rellena con agente de secado y finalmente se coloca otro pedazo de lana de algodón para impedir que el agente de secado se salga.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Doblado
  • Con conector esmerilado estándar
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Protección frente a la humedad
NS 19/26