Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo secador, acodado, con macho esmerilado normalizado
El tubo secador, llenado con un desecante, protege la mezcla de reacción en un matraz ante la humedad.
28.55€ - 34.15€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10614182
|
DWK Life Sciences
242620609 |
NS 14/23 |
28.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10090001
|
DWK Life Sciences
242620909 |
NS 29/32 |
34.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10400503
|
DWK Life Sciences
242620806 |
NS 24/29 |
33.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10203221
|
DWK Life Sciences
242620703 |
NS 19/26 |
30.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El tubo secador suele ser un tubo de vidrio en ángulo con una unión de vidrio esmerilado normalizado en un extremo. El otro extremo está abierto. Para llenar el tubo secador, se introduce en primer lugar un poco de algodón, a continuación se rellena con el desecante y para prevenir que el desecante pueda caerse afuera se tapona finalmente con otro trozo de algodón.- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- Acodado
- Con macho esmerilado normalizado
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
1 unidad |