Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo secador, acodado, con macho esmerilado normalizado
El tubo secador, llenado con un desecante, protege la mezcla de reacción en un matraz ante la humedad.
Marca: DWK Life Sciences 242620806
29.54 EUR hasta el 2024-11-01
Use el código promocional "21717" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El tubo de secado suele ser un tubo de vidrio en ángulo con una junta esmerilada estándar en un extremo El otro extremo está abierto. Para llenar el tubo de secado, se rellena primero con un poco de lana de algodón, a continuación se rellena con agente de secado y finalmente se coloca otro pedazo de lana de algodón para impedir que el agente de secado se salga.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Doblado
- Con conector esmerilado estándar
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
1 unidad | |
Protección frente a la humedad | |
NS 24/29 |