Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador ampliador, hembra/macho
Ampliación de hembra a macho.
Marca: DWK Life Sciences 286536208
118.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Los adaptadores se utilizan para conectar dos componentes con diferentes tamaños NS. Las piezas de expansión DURAN™ permiten la conexión de un manguito más pequeño a un núcleo más grande.
- Las piezas de expansión permiten la conexión de un manguito más pequeño a un núcleo más grande y, por lo tanto, el uso de componentes de junta esmerilada de diferente tamaño.
Especificaciones
10/Paq. | |
Conexión de dos componentes con diferentes tamaños de junta esmerilada estándar | |
Toma NS 19/26, cono NS 29/32 |