Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Aparato de filtración, según Witt, completa, con tapa intercambiable, y juego de montaje KECK™, NS 29/32
El aparato de filtración según Witt se utiliza para la filtración sólido-líquido en la que el filtrado se procesa posteriormente.
Marca: DWK Life Sciences 247306107
426.59 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21897" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.60000kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Con tapa intercambiable y conjunto de montaje KECK™
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, polipropileno, VMQ, EPDM | |
1 unidad |
NS 29/ 32, DN 200 | |
Filtración; recogida del filtrado de forma preferente; filtración a presión reducida; filtración al vacío; funcionamiento seguro al vacío |