Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Aparato de filtración, según Witt, completa, con tapa intercambiable, y juego de montaje KECK™, NS 29/32
El aparato de filtración según Witt se utiliza para la filtración sólido-líquido en la que el filtrado se procesa posteriormente.
310.00€ - 498.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, polipropileno, VMQ, EPDM |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración; recogida del filtrado de forma preferente; filtración a presión reducida; filtración al vacío; funcionamiento seguro al vacío |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10232181
|
DWK Life Sciences
247305702 |
NS 29/ 32, DN 150 |
368.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10151701
|
DWK Life Sciences
247306107 |
NS 29/ 32, DN 200 |
498.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10323591
|
DWK Life Sciences
247304603 |
NS 29/ 32, DN 100 |
310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La filtración es un método de trabajo que se utiliza con frecuencia en el ámbito de los laboratorios para la separación de mezclas de sólido-líquido. Durante la filtración con el aparato de filtración según Witt, el recipiente hermético al vacío con su tapa sirve como recipiente para recoger el filtrado. Se coloca una junta de goma en la abertura de la tubuladura de la tapa, y seguidamente, se introduce el embudo filtrante en ella. Este método de trabajo se utiliza principalmente para recoger el filtrado.- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- con tapa intercambiable, y juego de montaje KECK™
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, polipropileno, VMQ, EPDM | |
Filtración; recogida del filtrado de forma preferente; filtración a presión reducida; filtración al vacío; funcionamiento seguro al vacío | |
1 unidad |