Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo, con rama corta
Un embudo permite trasvasar y filtrar líquidos de forma limpia.
Marca:  DWK Life Sciences 213513801
213.92 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11746153
  • 232.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • Con vástago corto
  • Gracias a su forma, es adecuado para la filtración líquido-sólido utilizando un papel de filtro
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
70 mm
10/paq.
Boro 3,3
Decantación y filtración de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado
Tamaño no DIN/ISO