Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo, con rama corta
Un embudo permite trasvasar y filtrar líquidos de forma limpia.
91.55€ - 389.00€
Especificaciones
Material | Boro 3,3 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Decantación y filtración de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11772352
|
DWK Life Sciences
213513304 |
55 mm |
239.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11782352
|
DWK Life Sciences
213514103 |
80 mm |
197.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11792352
|
DWK Life Sciences
213514609 |
100 mm |
291.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11702362
|
DWK Life Sciences
213515708 |
150 mm |
389.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10455651
|
DWK Life Sciences
213516104 |
200 mm |
92.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10323721
|
DWK Life Sciences
213516901 |
300 mm |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11736153
|
DWK Life Sciences
213512805 |
45 mm |
128.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11746153
|
DWK Life Sciences
213513801 |
70 mm |
226.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13197164
|
DWK Life Sciences
213512308 |
35 mm |
123.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11756153
|
DWK Life Sciences
213515108 |
120 mm |
266.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10758551
|
DWK Life Sciences
213515905 |
180 mm |
91.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Trasvasar líquidos y sólidos es un método de trabajo habitual en el que se utiliza el embudo. Debido a su forma, el embudo puede tomar una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla a través de su parte más estrecha a un recipiente de boca pequeña. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños que se seleccionan de acuerdo a su aplicación.- Con rama corta
- Debido a su forma, adecuado para la filtración líquido-sólido utilizando un papel de filtro
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Specifications
Boro 3,3 | |
Sí | |
Decantación y filtración de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado |