Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo, con rama corta
Un embudo permite trasvasar y filtrar líquidos de forma limpia.
Marca: DWK Life Sciences 213512308
116.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13950kg
Descripción
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
- Con vástago corto
- Gracias a su forma, es adecuado para la filtración líquido-sólido utilizando un papel de filtro
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
35 mm | |
Sí | |
10/paq. |
Boro 3,3 | |
Decantación y filtración de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado |