Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gas Sampling Tube
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05680058
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
500 mL | |
Tubo de muestras de gases | |
DIN 12473-1 |
Vidrio Duran | |
Rosca de boquilla GL14 y septos | |
1 Paq. |