Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gas Sampling Tube
76.90€ - 144.16€
Especificaciones
Material | Vidrio Duran |
---|---|
Tipo | Tubo de muestras de gases |
Certificaciones/conformidad | DIN 12473-1 |
Cantidad | 1 Paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10737181
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680170 |
1000 mL |
144.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10221851
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680043 |
150 mL |
76.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10057970
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680058 |
500 mL |
83.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10796981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680152 |
350 mL |
94.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Specifications
Vidrio Duran | |
Tubo de muestras de gases | |
DIN 12473-1 | |
1 Paq. |