Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Columns acc. to Hempel
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05117304
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10050511
  • 122.96€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Toma NS y cono NS y camisa de vidrio extraíble
Columnas conformes a Hempel
1Each
300mm
Vidrio Duran