Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Glass Columns acc. to Hempel
39.70€ - 263.94€
Especificaciones
Tipo | Columnas conformes a Hempel |
---|---|
Material | Vidrio Duran |
Cantidad | 1Each |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10722342
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05115201 |
200mm | Toma NS y cono NS |
39.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10539751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05119304 |
300mm | Camisa de vacío fija |
263.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10050511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05117304 |
300mm | Toma NS y cono NS y camisa de vidrio extraíble |
122.96€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10057570
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05115504 |
500mm | Toma NS y cono NS |
71.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Especificaciones
Columnas conformes a Hempel | |
Vidrio Duran | |
1Each |