Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores Dimroth de vidrio Duran™
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05240404
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10017810
  • 143.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Conforme a DIN 12591 y además de la norma DIN
Para vapores de condensación
1 Unidad
Vidrio Duran
Superficie de enfriamiento: 740cm2
400 mm
29/32
Condensador Dimroth