Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores Dimroth de vidrio Duran™
103.56€ - 134.62€
Especificaciones
Material | Vidrio Duran |
---|---|
Tipo | Condensador Dimroth |
Para utilizar con (aplicación) | Para vapores de condensación |
Cantidad | 1 Unidad |
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10642282
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240202 |
160 mm | 19/26 |
107.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10642472
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240302 |
250 mm | 19/26 |
124.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11866194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240304 |
250 mm | 29/32 |
103.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10017810
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240404 |
400 mm | 29/32 |
134.62€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Vidrio Duran | |
Condensador Dimroth | |
Para vapores de condensación | |
1 Unidad |